Läs mer
Invitrogen™ Mikroplattor för fluorescensbaserade analyser
Produktkod. p-200089241
Antal Wells:
96
Kvantitet:
10 plattor
30 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 30
Produktkod. 15329413
Brand: Invitrogen™ M33089
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimerad för fluorescensbaserade applikationer
Molekylära sonder® 96-brunnars mikroplattor för fluorescensbaserade analyser är svartväggiga, klarbottnade 96-brunnars mikroplattor som minimerar överhörning från brunn till brunn och autofluorescens och är därför optimerade för fluorescensbaserade applikationer. Dessa plattor är kompatibla med standardläsare för fluorescensmikroplattor och erbjuds i en bekväm 10-packstorlek för de tillfällen då endast ett fåtal analysplattor krävs.
  • Svartväggiga mikroplattor med klar botten med 96 brunnar som minimerar överhörning från brunn till brunn och autofluorescens
  • Kompatibel med standard fluorescensmikroplattläsare
  • Förpackad i en bekväm 10-pack storlek
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Array 8 x 12
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Förpackning 10-tallrikar
Produktlinje Invitrogen
Färg Rensa botten, Svart
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Microplates
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Kvantitet 10 plattor