Läs mer
Berkshire™ MicroPolx™ 2750 Microdenier Wiper
Produktkod. p-200022127 Handla allt Berkshire Produkter
Mått:
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Produktkod. 17826997
Brand: Berkshire™ MPX2750.0909.10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MicroPolx™ 2750 är en renrumstvättad polyester/nylon stickad torkare i mikrofiber.
  • Ultrafint mikrofibergarn ökar ytan och ger överlägsen avtorkningseffektivitet
  • Kilformat fibertvärsnitt lyfter, fångar och tar bort partiklar från kritiska ytor
  • Rengör effektivt med mindre lösningsmedelsanvändning än traditionella torkare
  • Tar bort oljig smuts med lite eller inget lösningsmedel som krävs
  • Mjuk hand och icke-nötande ultraljudsförseglad kant är utmärkt för känsliga eller repbenägna ytor
  • Kontinuerliga filamentgarn och tight stickad konstruktion ger utmärkt nötningsbeständighet och låg fiberavgivning
  • Kemiskt kompatibel med IPA och andra vanliga lösningsmedel
Specifikationer
Mått 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Produkttyp Överdrag för platt huvudmopp
Längd (engelska) 9 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Disponibel Engångsbruk
Material Polyester, Syntetisk mikrofiber