Läs mer
Berkshire™ MicroPolx™ 4000 hk
Produktkod. 16428103 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm
Produktkod. 16428103
Brand: Berkshire™ MP4000HP090910
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MicroPolx™ 4000-HP är en renrumstvätt med förseglad kant som rekommenderas för ISO Klass 4 och högre miljöer som består av 80% polyester och 20% nylon microdenier stickad fiber.
Denna kombination av egenskaper ger MicroPolx 4000 HP med den höga nivån av renhet nötningsbeständighet och kemisk kompatibilitet som krävs för ISO Klass 3 och högre miljöer och tillämpningar som kräver kritisk kontroll av föroreningar i kombination med överlägsen prestanda. Den erbjuder exceptionell kemtvättseffektivitet för de mest känsliga ytorna.
Specifikationer
Material Polyester, Nylon
Konstruktion Mikrofiber
Kanter Ultraljudsförseglad
Mått (L x B) 23 x 23 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ISO Klass 4 - 5, renrumsklass 10 - 100, EU-klass B/C/D