Läs mer
Hanna Instruments™ Vattentät bärbar pH/pH-mV/ORP/temperaturmätare med sensor Check™
Produktkod. 11667260
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11667260
Brand: Hanna Instruments™ HI991003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter användaren att bestämma elektrodstatus när som helst. Hanna Instruments™ Vattentät bärbar pH/pH-mV/ORP/temperaturmätare med sensor Check™ levereras med en robust bärväska och en unik kropps pH/ORP-elektrod i titan som har en inbyggd temperatursensor.
Denna mätare har en stor LCD-skärm med flera nivåer som visar både pH/pH-mV/ORP och temperaturavläsningar samtidigt med 0,01 pH-upplösning och en noggrannhet på± 0,05 pH. LCD-skärmen har också indikatorer för kalibreringsstatus och stabilitet, samt handledningsmeddelanden på skärmen. HI991003 har många avancerade funktioner som finns i dyrare bärbar instrumentering, inklusive sensorkontroll, automatisk kalibrering, buffertigenkänning och temperaturkompensation. Batterinivån i procent visas vid uppstart och varnar användaren om den återstående batterikapaciteten som är tillgänglig.
  • Vattentät: Designad för att flyta om den av misstag tappas i en tank
  • Sensorkontroll™ : Låter användare kontrollera elektrodstatusen när som helst
  • Utökat pH- och ORP-intervall: pH från -2,00 till 16,00, ORP är± 1999 mV
  • Automatisk tvåpunktskalibrering: En- eller tvåpunktskalibrering är automatisk till två valbara buffertuppsättningar (4.01, 7.01 och 10.01 eller NIST 4,01, 6,86 och 9,18)
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Temperaturen visas i° C eller° F tillsammans med pH-avläsning
  • Stabilitetsindikator: Klocktaggen försvinner när avläsningen har uppnått stabilitet
  • HOLD-knapp: Fryser avläsningen på displayen för att möjliggöra registrering av mätning
  • Exceptionell lång batteritid på 1200 timmars kontinuerlig användning
  • BEPS (Battery Error Prevention System): Mätaren stängs automatiskt av om det inte finns tillräckligt med ström för att få en exakt mätning
  • % batterinivå vid start och låg batteriindikator (under 5 %)
  • Automatisk avstängning: Mätaren stängs automatiskt av efter 8 minuters icke-användning för att maximera batteritiden
Specifikationer
Inkluderar HI1297D pH/ORP-sond med intern temperatursensor, HI70004 pH 4,01 buffertpåse (20 mL), HI70007 pH 7,01 buffertpåse (20 mL), HI700661 påse med elektrodrengöringslösning (2 x 20 mL), robust bärväska, batteriväska, instruktioner,
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (upp till 60 °C); ±1,0 °C (utanför),± 1 °F (upp till 140 °F);
Noggrannhet (mV) ±2
Noggrannhet (pH) ±0,02
Kalibrering Automatisk
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) ±1999
Upplösning (mV) 1mV
Kalibreringspunkter 1 eller 2 med 2 uppsättningar standardbuffertar (pH 4,01, 7,01, 10,01 eller pH 4,01, 6,86, 9,18)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 23 °F till 221 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Visningstyp LCD
Mått (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm (6,0 x 2,3 x 1,2 tum)
Vikt (metrisk) 205 g
Vikt (engelska) 7,2 oz.
Garanti 2 år (6 månaders undersökning)
Sondtyp HI1297D förförstärkt pH/ORP-sond med intern temperatursensor, DIN-kontakt och 1 m kabel
Relativ luftfuktighetsintervall 1
Temperaturkompensation automatisk från -5,0 till 105,0 °C (23 till 221 °F)
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
Batterityp 3 x 1,5V AAA
Typ Ph+ Temperaturmätare
Batteritid 1200 hr.
Bredd (metrisk) 58 mm