Läs mer
Cole-Parmer™ Micropump™ A-Mount sugsko pumphuvud
Produktkod. 15102886 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Hastighet:
800 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighet Förpackningsstorlek
15102886 800 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 15102886 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0700225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20845.00 SEK
    15135.54 SEK / Paket med 1
    Save 5709.46 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Magnetiskt drivna, precisionsväxlade pumphuvuden ger jämn, exakt, pulslös vätsketillförsel. Cole-Parmer™ Micropump™ A-monterade sugskopumphuvuden ger högre leveranstryck och överlägsen primingprestanda.
  • Magnetisk drivning och statiska tätningar håller vätskor säkert inuti och potentiella föroreningar ute
  • Kemiskt resistenta material hanterar ett brett utbud av material (på grund av våta delar)
  • Pumphuvuden är kompakta och lätta att serva
  • Modulär design erbjuder flexibiliteten att konfigurera efter dina specifika behov
  • Servicepaket inkluderar: kugghjul, sugsko, axeltätningar och fjädrar
Specifikationer
Beskrivning Micropump L21834 A-monterad sugskopumphuvud; SS/Grafit/PTFE; 0,017 ml/varv
Flödeshastighet 0,85 till 85 ml/min. (0,017 ml/varv)
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Max. Driftstemperatur (engelska) 250 °F
Min. Driftstemperatur (engelska) -50 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Rotormaterial Kolgrafit
Hastighet 800 varv/min
Material för fodral Rostfritt stål (316)