Läs mer
Vileda Professional™ MicroRoll Torka av kontrollerade miljöer
Produktkod. 17852506
Change view
Mått (L x B):
14 x 10 tum
Produktkod. Mått (L x B)
17852506 14 x 10 tum
1 options
Produktkod. 17852506 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 149146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2615.02 SEK / Paket med 4
    Save 424.98 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
De MicroRoll wipe är en lätt mikrofiberservett som ger enastående hög hållfasthet med låg luddrengöring. Inget behov av att investera i tvättanläggningar och personalen behöver inte ändra sina nuvarande städpraxis, vilket resulterar i förbättrad städning utan extra arbetsbelastning.
  • Lämplig för rengöring av renrum och kontrollerad miljö
  • Mikrofiberduk för engångsbruk
  • Sträckfri ytrengöring på rostfritt stål, glas och spegelytor
  • Höga rester avlägsnande egenskaper
  • Låg ludd
  • Hög draghållfasthet och rivhållfasthet
  • Designad för användning i renrumsklass ISO 7 till 9 (GMP C/D)
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 14 tum
Längd (metrisk) 35 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25 cm
Material Polyester, polyamid
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 14 x 10 tum