Läs mer
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Produktkod. 10731961
Kapacitet (metrisk):
0.2 mL
0.5 mL
50 pmol RNA per reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
För användning med (utrustning):
12 mm dia. MicroSampler Tube
25 mm dia. MicroSampler Tube
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10731961
Brand: Buerkle™ 53070110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A MicroSampler Head är utbytbara med olika spetsar och volymer.
  • Utbytbar
  • Tillåter att spetsar med olika volymer kan användas
  • Rostfritt stål AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp MicroSampler-huvud
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Gå till MicroSampler
Kapacitet (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) För provtagning av små mängder pulver
För användning med (utrustning) 12 mm dia. MicroSampler Tube