Beskrivning
- Används för isolering av genomiskt DNA från olika typer av provmaterial
- Kompatibel med Microsart™ Mycoplasma AMP, Research qPCR-kit
- Känslig och robust detektion av Mycoplasma i testprover
Uppfyllande
EP 2.6.7
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Provtyp | Cellkultursupernatanter |
| För användning med (applikation) | Mykoplasmadetektion |
| Inkluderar | Buffertar, uppsamlingsrör, provförvaringsrör |
| Produkttyp | Extraktionssats |
| Kvantitet | 50 kolumner/sats |
| Provvolym | 200 μL |
| Art | Mykoplasma |
| Mål | DNA |