Beskrivning
- Microsart™ Bacteria Extraction Kit introducerar en toppmodern DNA-extraktionsmetod för DNA-extraktion från cellkulturer och biologiska ämnen från cellkultur, som autologa transplantationer och andra läkemedel för avancerad terapi (ATMP), för efterföljande DNA-amplifiering via PCRh.
- Eliminerar risken för DNA-kontamination, vilket underlättar upptäckten av bakterier i cellkultur och ATMPs via PCR.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | DNA-extraktion |
| Antal reaktioner | Reagens för 50 extraktion |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.