Beskrivning
Membranfilter lämpliga för användning i Microsart @Filter enheter
Microsart @filterenheter, sterila och klara att använda, kombinera en tratt och ett rutnätsfilter i en enhet. De har utvecklats speciellt för detektering och räkning av mikroorganismer i läkemedel, kosmetika, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. För provvolymer upp till 100 ml, Microsart @filter 100 är den idealiska enheten. Den optimerade designen tillåter grundlig sköljning av systemet efter filtrering. Ingen vätska hålls kvar i filtertratten. Optimal tätning till Microsart Basen 47 mm garanteras av Click-Fit-stängningen.
Säker och pålitlig:
Steril förpackad - Sterilisering vid användningsstället krävs inte
Helt engångsbas och tratt - Förberedelse- och steriliseringsfri procedur minskar risken för sekundär kontaminering
Optimerad design och material - Ingen vätska kvarstår efter filtrering, eliminerar behovet av sköljning
Enkel hantering:
Click-Fit-stängning - Snabb i rutinanalys, eliminerar risken för läckage
Ekonomi:
Anpassningsbar på Combisart™ - Maximal flexibilitet, ingen ytterligare investering krävs
Transparent trattmaterial - Synlighet för hela filtreringen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Nätfilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | Cellulosanitrat |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,5μ m |
| Provvolym | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Rutnätsfärg | Vitt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- X60 MS @FILTER 100 CN N/B 0.45µM
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose