Beskrivning
Polyvinylidenfluorid (PVDF) membranfiltrering för vattenlösningar (pH 1-12), kolväten och flera andra organiska lösningsmedel och alkoholhaltiga lösningsmedel. Typiska tillämpningar inkluderar:
- Mikrobiell uppräkning
- Biobelastningstestning
- Mikrobiell gränstestning
- Andra mikrobiella tester av vätskeprover
Microsart™ @Filter förpackningstyper:
- 16D04--10-06-ACG: Individuellt förpackad (med lock)
- 16D04--10-06--TG: Förpackad på brickor (med lock)
- 16D04--10-06--BL: Förpackad i påsar (utan lock)
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Vakuumfilter |
| Material | Polypropen |
| Material (membran) | PVDF |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Provvolym | 100 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 13,2 cm 2 |
| Antal per förpackning | 60/förpackning |
| Förpackning | Förpackad (6 x 10) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?