Beskrivning
Polyvinylidenfluorid (PVDF) membranfiltrering för vattenlösningar (pH 1-12), kolväten och flera andra organiska lösningsmedel och alkoholhaltiga lösningsmedel. Typiska tillämpningar inkluderar:
- Mikrobiell uppräkning
- Biobelastningstestning
- Mikrobiell gränstestning
- Andra mikrobiella tester av vätskeprover
Microsart™ @Filter förpackningstyper:
- 16D04--10-06-ACG: Individuellt förpackad (med lock)
- 16D04--10-06--TG: Förpackad på brickor (med lock)
- 16D04--10-06--BL: Förpackad i påsar (utan lock)
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Vakuumfilter |
| Material | Polypropen |
| Material (membran) | PVDF |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Provvolym | 100 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 13,2 cm 2 |
| Antal per förpackning | 60/förpackning |
| Förpackning | Förpackad (6 x 10) |
| Visa mer |