Läs mer
Sartorius Microsart™ Media
Produktkod. 15932510 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Utan tillsatser:
Ingen sackaros
Inget kolesterol
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Utan tillsatser Förpackningsstorlek
15932510 Inget kolesterol Paket med 100
15952510 Ingen sackaros Paket med 100
15942510 Inget kolesterol Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15932510 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 1431347ACN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6370.00 SEK
    5672.20 SEK / Paket med 100
    Save 697.80 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra säkerheten för mikrobiologisk kvalitetskontroll inom läkemedels- och bioteknikindustrin för testning av mikrobiella gränsvärden enligt USP och EP
  • Färdig att använda agarmedieskål (förfylld med olika agarmedietyper) med aktivt lock
  • Steril förpackad och redo att användas tillsammans med Microsart filterenheter
  • Aktivt lock möjliggör beröringsfri överföring av membranet, utan att använda någon pincett och minskar risken för sekundär kontaminering
  • Lyftbart inre lock ger enkel åtkomst till utvalda kolonier efter inkubation för vidare analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Animaliskt ursprung
Form Gel
Produkttyp Tillväxt Medium
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Gamma-bestrålad
Med tillsatser BPE
Utan tillsatser Inget kolesterol
För användning med (applikation) Målmikroorganismer: totalt antal
Formulering Solid Agar Medium
Typ av kultur Statisk kultur