Beskrivning
- Färdig att använda agarmedieskål (förfylld med olika agarmedietyper) med aktivt lock
- Steril förpackad och redo att användas tillsammans med Microsart filterenheter
- Aktivt lock möjliggör beröringsfri överföring av membranet, utan att använda någon pincett och minskar risken för sekundär kontaminering
- Lyftbart inre lock ger enkel åtkomst till utvalda kolonier efter inkubation för vidare analys
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Minskad tillväxtfaktor, Mycket lågt protein (< 90 ng/ml) |
| Form | Gel |
| Produkttyp | Tillväxt Medium |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Gamma-bestrålad |
| Med tillsatser | Essentiella och icke-essentiella aminosyror |
| Utan tillsatser | Ingen sackaros |
| För användning med (applikation) | Målmikroorganismer: totalt antal stressade organismer som finns i rent vattensystem |
| Formulering | Solid Agar Medium |
| Visa mer |