Läs mer
Sartorius™ Microsart Mini vakuumpump
Produktkod. 10302120 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
6 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10302120 6 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 10302120 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer 1669425006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11330.00 SEK
    7797.81 SEK / Paket med 1
    Save 3532.19 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Idealisk liten vakuumpump för enkelvakuumfiltrering. Sartorius™ Microsart Mini Vacuum Pump är designad för att möta behoven hos mikrobiologiska laboratorier.
  • 6L/min för 1-grenade grenrör och individuella filterhållare
  • Intelligent pumpdesign underlättar enkel och effektiv drift, även i begränsat utrymme
  • Justerbart vakuum
  • Inbyggt, nystrukturerat, läcksäkert membran
  • Ljudutvecklingen under drift reduceras med 50 % jämfört med konventionella membranpumpar
  • Underhållsfri, 5 000 driftstimmar garanterad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 100 mbar
Amperage 0,63 A
Elektriska krav 230 V 50 Hz 65 w
Mått (L x B x H) 164 x 90 x 141 mm
Djup (metriskt) 90 mm
Bullernivå 53,5 db (A)
Wattal 65 w
Vikt (metrisk) 1.9 kg
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C
Flödeshastighet 6 l/min.
Frekvens 50 Hz
Total höjd (metrisk) 141 mm
Total bredd (metrisk) 164 mm
Pumptyp Microsart Mini vakuumpump
Användningsområden Enkel filtreringskörning med individuell filterstation
Spänning 230 V
För användning med (applikation) Mat och dryck, miljö-/vattentester, läkemedel/bioteknik, mikrobiell uppräkning