Description
- Upptäck snabbt kontaminering av mer än 95 % av alla kända bakteriearter inom 2½ timmar.
- I en realtids-PCR mycket specifik TaqMan™ sonder binder till en mycket konserverad DNA-sekvens som är gemensam för alla bakterier (grampositiva och gramnegativa).
- Detta kit är designat för kontamineringskontroll i den akademiska världen eller under läkemedelsutveckling och pågående inom biofarma eller regenerativ medicin.
Specifications
Specifications
| Detektionsmetod | qPCR |
| Kvantitet | 25 |
| Antal reaktioner | Reagens för 25 PCR-reaktioner |
| Volym | 2 μL |