Läs mer
Sartorius Microsart™ Forskning Mycoplasma Real-Time PCR Kit
Handla allt Sartorius Produkter
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
25 tester
Beskrivning
- Möjliggör snabb och tillförlitlig detektering av Mycoplasma DNA i cellkultursupernatanter
- Detekterar 16 S rRNA-gen av minst 110 Mycoplasma-arter
- Tid: Tre timmar
- Prov kan tillsättas direkt till PCR-reaktionsröret
- TaqMan™ qPCR-baserad kemi i realtid
- Provvolym: 200 μL
Användningsområden:
- Används med alla realtids-PCR-instrument som detekterar färgämnena FAM , ROX
- Används vid kvalitetskontrollanalys i mikrobiologiska och biofarmaceutiska laboratorier
Uppfyllande
EP 2.6.7
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C |
| Detektionsmetod | qPCR |
| Antal tester | 100 tester |
| Produkttyp | Analystest |
| Kvantitet | 100 tester |
| Mål | 16s rRNA från Mycoplasma |
| För användning med (applikation) | Mikrobiell upptäckt |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Provtyp | Frystorkat material |
| Volym | 2 μL |