Läs mer
Sartorius Microsart™ Forskning Mycoplasma Real-Time PCR Kit
Produktkod. 15378156 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
25 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15378156 25 tester 25 tester
15358176 100 tester 100 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15378156 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer SMB951005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5315.00 SEK
    4861.89 SEK / 25 tester
    Save 453.11 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För snabb och pålitlig screening av cellkultursupernatanter. Microsart™ Research Mycoplasma Real-Time PCR Kit används för direkt detektering av Mollicutes i cellkultur, mediakomponenter och härledda biologiska ämnen.
  • Möjliggör snabb och tillförlitlig detektering av Mycoplasma DNA i cellkultursupernatanter
  • Detekterar 16 S rRNA-gen av minst 110 Mycoplasma-arter
  • Tid: Tre timmar
  • Prov kan tillsättas direkt till PCR-reaktionsröret
  • TaqMan™ qPCR-baserad kemi i realtid
  • Provvolym: 200 μL
Användningsområden:
  • Används med alla realtids-PCR-instrument som detekterar färgämnena FAM , ROX
  • Används vid kvalitetskontrollanalys i mikrobiologiska och biofarmaceutiska laboratorier
Uppfyllande
EP 2.6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Detektionsmetod qPCR
Antal tester 25 tester
Produkttyp Analystest
Kvantitet 25 tester
Mål 16s rRNA från Mycoplasma
För användning med (applikation) Mikrobiell upptäckt
Antal reaktioner 25 reaktioner
Provtyp Frystorkat material
Volym 2 μL