Läs mer
Sartorius Microsart™ Forskning Mycoplasma Real-Time PCR Kit
Produktkod. p-7079213 Handla allt Sartorius Produkter
Kvantitet:
100 tester
25 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
25 tester
Produktkod. 15378156
Brand: Sartorius SMB951005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För snabb och pålitlig screening av cellkultursupernatanter. Microsart™ Research Mycoplasma Real-Time PCR Kit används för direkt detektering av Mollicutes i cellkultur, mediakomponenter och härledda biologiska ämnen.
  • Möjliggör snabb och tillförlitlig detektering av Mycoplasma DNA i cellkultursupernatanter
  • Detekterar 16 S rRNA-gen av minst 110 Mycoplasma-arter
  • Tid: Tre timmar
  • Prov kan tillsättas direkt till PCR-reaktionsröret
  • TaqMan™ qPCR-baserad kemi i realtid
  • Provvolym: 200 μL
Användningsområden:
  • Används med alla realtids-PCR-instrument som detekterar färgämnena FAM , ROX
  • Används vid kvalitetskontrollanalys i mikrobiologiska och biofarmaceutiska laboratorier
Uppfyllande
EP 2.6.7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Detektionsmetod qPCR
Antal tester 25 tester
Produkttyp Analystest
Kvantitet 25 tester
Mål 16s rRNA från Mycoplasma
För användning med (applikation) Mikrobiell upptäckt
Antal reaktioner 25 reaktioner
Provtyp Frystorkat material
Volym 2 μL