Läs mer
Fisherbrand™ Mikrometermikroskopokular, 18mm
Beskrivning
- Mikrometermikroskopokular, 18mm
- med tvärlinjeskala 0 till 10 mm; 0,1 mm
- För inverterat biologiskt mikroskop FB69196
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikrometer okular med korslinjeskala 0 till 10 mm; 0,1 mm |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| För användning med (utrustning) | Inverterat biologiskt mikroskop FB69196 |
| Förstoringskraft | 10X |