Läs mer
Motic™ Mikroskophuvud, SMZ-171-BH
Produktkod. 15485502
Change view
Förstoringskraft:
0,75X till 5X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15485502 0,75X till 5X Varje
1 options
Produktkod. 15485502 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101000902961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9900.00 SEK
    8315.55 SEK / Paket med 1
    Save 1584.45 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Optiskt överlägset stereozoommikroskophuvud för SMZ-171 mikroskop. Motic™ Mikroskophuvud, SMZ-171-BH är ett ersättningshuvud för det mångsidiga och kraftfulla SMZ-171 mikroskopet.
  • Endast huvud.
  • 60° binokulärt stereohuvud.
  • Justerbara okular med brett fält 10S/FN 23.
  • 6,7:1 zoomförhållande och WD = 110 mm.
  • Förstoringsområde: 0,75x - 5x.
  • Elektrostatisk urladdning.
Specifikationer
Inkluderar Elektrostatisk urladdningsfunktion
Förstoringskraft 0,75X till 5X
Produkttyp Binokulärt stereomikroskophuvud
Okular WF 10X/FN 23, justerbar