Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Objektglas för mikroskop med enkel hålighet
Typ:
Objektglas för mikroskop
Beskrivning
- Cirka 1,5 mm tjock
- Mått: ca. 76 x 26 mm
- Levereras i förpackningar om 50 st
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Objektglas för mikroskop |
| Wells | 1 |
| Färg | Klart |
| Material | slipat glas |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Antal per förpackning | 50 |
| Mått (LxB) | 76 x 26 mm |