Läs mer
Hach™ Microscope Slides
Produktkod. 10622415
Change view
Product Type: Microscope Slide
Produktkod.
10622415 Product Type: Microscope Slide
1 options
Produktkod. 10622415 Leverantör Hach™ Leverantörsnummer 1170300
Beräknad leverans: 18-11-2026
Precleaned standard microscope slides.
  • Size: 25.4 x 76.2mm (1 x 3 in.)
  • Thickness: 1mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 76.2 mm
nr per ärende 72 Slides
Förrensad Yes
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Microscope Slide
Färg Clear
Höjd (engelska) 1 in.
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Längd (engelska) 3 in.