Läs mer
Heathrow Scientific™ Objektglashållare för mikroskop
Produktkod. 15346167 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Produktkod. 15346167 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS15981C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 SEK
    353.15 SEK / Paket med 1
    Save 76.85 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Håller objektglas under utvärdering, rengöring och torkning. Heathrow Scientific™ inkluderar gummifötter för att förhindra oavsiktlig rörelse.
  • Tillverkad av kemikaliebeständig polyeten
  • Solid, stark konstruktion med gummifötter för stabilitet i bänkskivan
Specifikationer
Typ Mikroskopglasdosa
Glidkapacitet 15
Enheten håller Bilder
Mått (L x B x H) 153 x 102 x 21 mm
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Material Polyeten