Läs mer
Azpack™ Farovarningstejp
Visa text:
Biologiskt riskmaterial
Fara Krossat glas
Mått (LxB):
66 m x 25 mm
66 mx 50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
- Self-adhesive tape
- Wording and hazard symbol repeated along tape
- Black on yellow background
- 66m roll
- Cardboard core diameter: 75mm
- Width: 25mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Self-adhesive |
| Färg | Black, Yellow |
| Formatera | Roll |
| Material | Vinyl |
| Visa text | Biologiskt riskmaterial |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Mått (LxB) | 66 m x 25 mm |
| Längd (metrisk) | 66 m |
| Bredd (metrisk) | 25 mm |