Beskrivning
- Tjocklek ca.. 1 mm
- Storlek ca. 76x26 mm
- Rutschbanor med slipade kanter rekommenderas för att minska risken för skador
- För att skydda mot inträngande fukt finns även hela förpackningsenheten som tillval förseglad i en aluminiumpåse
- Förpackningsmängd på 2500, 50 lådor med 50 objektglas
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| nr per ärende | 2500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Kanter | Skära |
| Matt | Inte frostat |
| Material | Soda Lime Glas |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Ändarna inte frostade |
| Visa mer |