Läs mer
Marienfeld Superior™ Objektglas för mikroskop med hålrum
Produktkod. 15281309
Change view
Räkna väl:
1
2
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl Förpackningsstorlek
15281309 1 -
10245913 3 -
12848715 2 Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15281309 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 1320000
 Begränsad artikel
I lager
Använda Marienfeld Superior™ Soda Lime Glass Microscope Slides med noggrant slipade och polerade håligheter för forskningsbehov i laboratoriet.
  • Mikroskopobjektglas av högsta kvalitet med hålrum
  • Tillverkad av soda lime glas av tredje hydrolytisk klass
  • Med 90° slipade kanter
  • Kaviteter med en diameter på 15-18 mm och ett djup på 0,6-0,8 mm
  • Förrengjord, klar för användning, autoklaverbar
  • För in vitro-diagnostik (IVD) tillämpningar enligt IVD-direktivet 98/79/EC, med CE-märkning, rekommenderat bäst före-datum och batchnummer för omfattande information och spårbarhet
Specifikationer
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm
nr per ärende 100
Antal per förpackning 10
Kanter 90° , Mark
Matt Inte frostat
Material Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1,2 till 1,5 mm
Typ Objektglas för mikroskop
Räkna väl 1
Färg Vitt
Beskrivning Objektglas med hålrum
Kvantitet 10 stycken i kartong
Mått (L x B) 76 x 26 mm