Läs mer
Thermo Scientific™ Microscope Slides, Cut
Handla allt Epredia Produkter
Mått (L x B):
76 x 26 mm
Kvantitet:
50 Pieces in Box
Tjocklek (metrisk):
0.8 to 1.0 mm
1 to 1.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Manufactured from Swiss extra-white soda-lime glass
- Reduced iron content for low self-fluorescence
- Greenish shimmer minimized
- Guaranteed optimum, faultless transparency
- Clean, flat and suitable for immediate use
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Material | Soda Lime Glass |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 to 1.0 mm |
| Färg | Extra White |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8037/I |
| Beläggning | Uncoated |
| Kvantitet | 50 Pieces in Box |
| Skrivyta | No |
| Mått (L x B) | 76 x 26 mm |