Läs mer
Heinz Herenz Mikroskopglasar med skärda kanter
Produktkod. 15502304
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
15502304 Svart
1 options
Produktkod. 15502304 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1041015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.25 SEK
    839.79 SEK / Paket med 100
    Save 362.46 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Mikroskopglas, ekonomi, med skärande kanter. Transparent grönt glas.
Vi erbjuder ett mycket brett utbud av slides, så du är säker på att hitta det du söker.
  • Inom produktlinjerna hittar du slip- och slipskidor.
  • Snitt föredras för rutinmässig mikroskopi och erbjuder stor flexibilitet.
  • Jordrutschar förhindrar skärningar på grund av markkanterna.
  • Om du vill märka och kategorisera dina bilder är det bäst att välja bilder med mattade kanter eller ett färgat fält.
  • Du har också valet mellan slides med och utan cellofan.
Specifikationer
Bredd (metrisk) 8 mm
Sterilitet Icke-steril
Kanter Arenan
Material PTFE
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 10
Färg Svart