Läs mer
Heinz Herenz Mikroskopglasar med frostat fält
Produktkod. 30158451
Change view
Matt:
1 Slut
Produktkod. Matt
30158451 1 Slut
1 options
Produktkod. 30158451 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1041100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.03 SEK
    35.97 SEK / Paket med 50
    Save 14.06 SEK
    28% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Mikroskopglasar med frostat fält.
Vi erbjuder ett mycket brett utbud av slides, så du är säker på att hitta det du söker.
  • Inom produktlinjerna hittar du slip- och slipskidor.
  • Snitt föredras för rutinmässig mikroskopi och erbjuder stor flexibilitet.
  • Jordrutschar förhindrar skärningar på grund av markkanterna.
  • Om du vill märka och kategorisera dina bilder är det bäst att välja bilder med mattade kanter eller ett färgat fält.
  • Du har också valet mellan slides med och utan cellofan.
Specifikationer
Sterilitet Icke-steril
Kanter Klipp
Matt 1 Slut
Material Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Mikroskopglas
Räkna väl 0
Färg Genomskinlig
Hörnstil Plain