Läs mer
Heinz Herenz Mikroskopglasar med slipade kanter
Beskrivning
Vi erbjuder ett mycket brett utbud av slides, så du är säker på att hitta det du söker.
- Inom produktlinjerna hittar du slip- och slipskidor.
- Snitt föredras för rutinmässig mikroskopi och erbjuder stor flexibilitet.
- Jordrutschar förhindrar skärningar på grund av markkanterna.
- Om du vill märka och kategorisera dina bilder är det bäst att välja bilder med mattade kanter eller ett färgat fält.
- Du har också valet mellan slides med och utan cellofan.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kanter | 90°, Ground |
| Matt | Inte frostad |
| Material | Glas |
| Förrensad | Ja |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopglas |
| Räkna väl | 0 |
| Visa mer |