Läs mer
Meiji Techno Microscope Stage Micrometer, 1 mm/0,01 mm skala
Produktkod. 15350703 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15350703 1 st Varje
1 options
Produktkod. 15350703 Leverantör Meiji Techno Leverantörsnummer 4840480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3318.56 SEK
    2042.41 SEK / Paket med 1
    Save 1276.15 SEK
    38% Av
I lager
Gör snabba och exakta mätningar av ditt prov med Microscope Stage Micrometer.
Produkttyp: Microscope Stage Micrometer; Skala: 1mm/0,01mm
  • Räkna eller mät enkelt provet när du observerar prover under ett mikroskop.
  • Mikroskopmikrometrar, även kallade hårkors, används ofta för att mäta eller räkna prover.
  • Okularmikrometrar är små glasskivor med markeringar på dem.
  • Mikrometern är monterad i ett av de två okularen och lägger en bild av markeringarna ovanpå bilden av provet.
  • Stegmikrometrar är objektglas med markeringar av en känd dimension som, när de ses under mikroskopet, kan användas för att kalibrera okularmikrometrar.
Specifikationer
Typ Stegmikrometer
Kvantitet 1 st