Läs mer
Greiner Bio-One Microscopic Cover slip for Terasaki Plates
Produktkod. 15985311
Change view
Microscopic coverslip
Produktkod.
15985311 Microscopic coverslip
1 options
Produktkod. 15985311 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 653081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60565.55 SEK
    57121.34 SEK / Paket med 5000
    Save 3444.21 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 08-10-2026
For use with Terasaki plates. Greiner Bio-One Microscopic Cover slip is manufactured from crystal clear polystyrene.
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • Non-sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyrene
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 51 mm
För användning med (utrustning) Terasaki Plates