Läs mer
Hirschmann™ Mikroskopiskt objektglas med skurna kanter
Beskrivning
- 76 x 26 mm
- Tjocklek från 0,95-1,05 mm
- Extravit i färgen
- Med LOT-nummer på förpackningen
- Märkt med: användbar tills, CE enligt IVD 98/79 EC
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Kanter | Skära |
| Tjocklek (metrisk) | 0,95 till 1,05 mm |
| Typ | Objektglas för mikroskop |
| Färg | Extra vit |
| Certifikat och efterlevnad | CE enligt IVD 98/79 EC |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Mått (L x B) | 76 x 26 mm |