Läs mer
Cytiva™ Microsep™ Avancera centrifugalenheter med Omega-membran
Beskrivning
- Byt buffert eller ta bort salt från kromatografi-eluat och gradientfraktioner
- Endast för forskningsansökningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Beskrivning | EFA: 3,3 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Inkluderar | 24/förpackning |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml (prov) |