Läs mer
Cytiva Microsep™ Avancera centrifugalenheter med Omega-membran
Produktkod. 17184741
Change view
MWCO:
1 kDa
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
Inkluderar:
100/förpackning
24/förpackning
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Inkluderar Färg Förpackningsstorlek
17184741 3 kDa 24/förpackning Grå -
17164741 1 kDa 24/förpackning Gult -
17134751 30 kDa 100/förpackning Rött -
17194741 3 kDa 100/förpackning Grå -
17144751 100 kDa 24/förpackning Klart Paket med 24
17124751 30 kDa 24/förpackning Rött -
17154751 100 kDa 100/förpackning Klart -
17114751 10 kDa 100/förpackning Blått -
17174741 1 kDa 100/förpackning Gult -
17104751 10 kDa 24/förpackning Blått -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17184741 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer MCP003C41
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Microsep Advance Centrifugal Devices with Omega Membrane koncentrerar snabbt upp till 5 ml biologiskt prov.
  • Byt buffert eller ta bort salt från kromatografi-eluat och gradientfraktioner
  • Endast för forskningsansökningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Beskrivning EFA: 3,3 cm 2
Material (membran) PES
MWCO 3 kDa
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 24/förpackning
Volym (metrisk) 0,5 till 5 ml (prov)