Beskrivning
MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-kitet är PCR-komponenten i MicroSEQ™ 500 16S rDNA Bacterial Identification System, som erbjuder en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta bakterier. PCR-förstärkta produkter som genereras med detta kit kan sekvenseras med 500 MicroSEQ™ 16S rDNA Sequencing Kit. De två kiten tillsammans möjliggör snabb och smidig amplifiering och sekvensering av 500 baspar av rRNA-genen 16S , vilka sedan kan jämföras med MicroSEQ™ 16S rDNA 500-biblioteket för att erhålla en identitetsmatchning. Detta kit innehåller varken en kopia av protokollet eller ett Quick Reference Card.
- Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat inom 24 timmar.
- Mätning oberoende av tillväxtkrav gör det möjligt att identifiera bakterier med objektiva kriterier.
- Universella domännivå-primers eliminerar förhandsoptimering.
- MicroSEQ ID-analysprogramvara säkerställer korrekt artidentifiering.
- Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka i validerade bibliotek som innehåller de organismer som oftast förekommer.
- Kräver minimal träning – samma arbetsflöde som MicroSEQ D2 LSU-svampkitet.
MicroSEQ™ ID-systemet: En komplett, integrerad lösning
Genom att effektivisera varje steg i mikrobiell identifiering Applied Biosystems MicroSeq kombinerar System fördelarna med MicroSEQ ID-programvara med enkla PrepMan Ultra-provförberedelsereagenser och protokoll, MicroSeq applikationskit för bakterier och svampar samt branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla systemkomponenter tillsammans.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tillräckligt med PCR Master Mix för att utföra 50 PCR-förstärkningar, 5 negativa kontrollanalyser och 5 positiva kontrollanalyser. Ett rör med positiv kontroll E. coli-DNA och ett med vatten (för användning som negativ kontroll) ingår också. Förvara på -15 till -25 °C vid mottagning. Efter första användningen, förvara vid 2 ––8 °C i ett PCR-renrum. |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Teknik | PCR-förstärkning, SBT (sekvensbaserad typning) |
| För användning med (utrustning) | GeneAmp 9700, Veriti termisk cykler |
| Bibliotek | Anpassningsbart, bakteriebibliotek (> 2000 arter) |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttyp | PCR-kit |
| Kvantitet | 1 sats |
| Frakt skick | Torr is |
| Programvara | MicroSEQ™ ID-analysprogramvara |
| Show More |