Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekvenseringssats
Produktkod. 30000673 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
30000673 1 Kit
1 options
Produktkod. 30000673 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4346480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9565.00 SEK
    8510.00 SEK / Paket med 1
    Save 1055.00 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Sekvenseringskomponenten i MicroSEQ™ 500 16S rDNA Bacterial Identification System, som tillhandahåller en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta bakterier.
  • Sekvenseringskomponenten i MicroSEQ™ 500 16S rDNA Bacterial Identification System, som tillhandahåller en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta bakterier
  • Använd detta kit för att sekvensera PCR-produkter som har genererats med hjälp av MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR Kit
  • De två kiten tillsammans möjliggör snabb och bekväm förstärkning och sekvensering av 500 baspar av 16S rRNA-genen
  • Sekvenser kan sedan jämföras med MicroSEQ™ 16S rDNA 500 Library för att generera en identitetsmatchning
  • Detta kit innehåller inget protokoll eller ett snabbreferenskort
  • Endast för forskning. Ej för diagnostik.
  • Butik vid -15° till -25 °C
Fördelar med MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekvenseringssats
  • Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat på under 24 timmar
  • Tillväxtbehovsoberoende mätning gör att du kan identifiera bakterier med objektiva kriterier
  • Universella primers på domännivå eliminerar optimering i förväg
  • MicroSEQ™ ID Analysis Software säkerställer exakt artidentifiering
  • Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka efter validerade bibliotek som innehåller de mest förekommande organismerna
  • Kräver minimal träning - samma arbetsflöde som MicroSEQ™ D2 LSU svampsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Varje kit innehåller:
Två rör vardera av framåt- och omvänd sekvenseringsblandning. Tillräckligt med reagens för att utföra 55 framåtriktade och 55 omvända sekvenseringsreaktioner. Förvara vid -15 till -25 °C.
Detektionsmetod Kapillärelektrofores
Formatera Sats
Provtyp PCR-produkter
För användning med (utrustning) 310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3100-Avant Genetisk analysator, 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA-analysator, GeneAmp 9700, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer
För användning med (applikation) Sekvensering
Inkluderar Framåtsekvenseringsblandning (2 rör) och omvänd sekvenseringsblandning (2 rör)
Bibliotek Anpassningsbart, bakteriebibliotek (> 2000 arter)
Antal reaktioner 55 Framåt, 55 Bakåt
Produktlinje MicroSEQ
Produkttyp Sekvenseringssats
Kvantitet 1 Kit
Programvara MicroSEQ™ Programvara för ID-analys
Frakt skick Torr is
Mål 1:a 500 bp av 16S rRNA-genen
Målorganismklass Bakterier
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
Arbetsflödessteg Cykelsekvensering