Beskrivning
Detta kit är PCR-komponenten i MicroSEQ™ Fungal Identification System, som erbjuder en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta svampar. Ett protokoll och ett snabbreferenskort ingår inte.
- Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat på mindre än 24 timmar.
- Mätning oberoende av tillväxtbehov gör det möjligt att identifiera svampar med hjälp av objektiva kriterier.
- Universella domännivå-primers eliminerar förhandsoptimering.
- MicroSEQ™ ID-analysprogramvara säkerställer korrekt artidentifiering.
- Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka i validerade bibliotek som innehåller de organismer som oftast förekommer.
- Kräver minimal träning; samma arbetsflöde som Full MicroSEQ™ Gene 16S rDNA Bacterial Identification Kit.
Specifikt och lätt att använda
Baserat på fylogenetisk analys av D2-regionen i ribosomala RNA-gensekvenser med stora subenheter, gör detta lättanvända kit det möjligt för dig att identifiera även de mest svåranställda svamp-, jäst- och oomycetväxtpatogenerna. För att säkerställa exakta och specifika resultat jämför kitets mjukvara dina prover med en databas över D2-sekvenser från över 1 000 validerade typarter.
MicroSEQ™ ID-systemet: En komplett, integrerad lösning
Genom att effektivisera varje steg i mikrobiell identifiering Applied Biosystems MicroSEQ™ kombinerar System fördelarna med MicroSEQ™ ID-programvara med enkla PrepMan Ultra-provförberedelsereagenser och protokoll, MicroSEQ™ bakteriella och svampapplikationer samt branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla systemkomponenter tillsammans.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Kitet innehåller reagenser som är tillräckliga för 50 PCR-reaktioner: PCR Master Mix Positiv kontroll DNA Negativ kontroll (vatten) Efter första användning, förvara kitet i ett PCR-renrum vid 2 –8 °C |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Teknik | PCR-förstärkning, SBT (sekvensbaserad typning) |
| För användning med (utrustning) | Veriti Termisk cykler, 9800 snabb termisk cykler |
| Bibliotek | Svampbibliotek (> 1100 arter), anpassningsbart |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttyp | PCR-kit |
| Kvantitet | 1 sats |
| Frakt skick | Torr is |
| Programvara | MicroSEQ™ ID-analysprogramvara |
| Show More |