Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ D2 rDNA svampsekvenseringssats
Código de producto. 30000680 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 Kit
Código de producto. Kvantitet
30000680 1 Kit
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30000680 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4347481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12385.00 SEK
    11030.00 SEK / Paket med 1
    Save 1355.00 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detta kit är sekvenseringskomponenten i MicroSEQ Fungal Identification System, som tillhandahåller en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta svampar.
Detta kit är sekvenseringskomponenten i MicroSEQ™ Fungal Identification System, som tillhandahåller en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta svampar. Den innehåller de primers som behövs för att sekvensera PCR-produkter som genereras med PCR-komponenten. Ett protokoll och ett Quick Reference Card ingår inte.
  • Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat på mindre än 24 timmar.
  • Mätning oberoende av tillväxtbehov gör det möjligt att identifiera svampar med hjälp av objektiva kriterier.
  • Universella domännivå-primers eliminerar förhandsoptimering.
  • MicroSEQ™ ID Analysprogramvara säkerställer korrekt artidentifiering.
  • Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka i validerade bibliotek som innehåller de organismer som oftast förekommer.
  • Kräver minimal träning; samma arbetsflöde som Full MicroSEQ™ Gene 16S rDNA Bacterial Identification Kit.
Specifikt och lätt att använda
Baserat på fylogenetisk analys av D2-regionen av stora subunit-ribosomala RNA-gensekvenser gör detta lättanvända kit det möjligt för dig att identifiera även de svåraste svamp-, jäst- och oomycetväxtpatogenerna. För att säkerställa exakta och specifika resultat jämför kitets mjukvara dina prover med en databas över D2-sekvenser från över 1000 validerade typarter.
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplett, integrerad lösning
Genom att effektivisera varje steg i mikrobiell identifiering Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerar System fördelarna med MicroSEQ™ ID mjukvara med enkla PrepMan Ultra-provförberedelsereagenser och protokoll, MicroSEQ™ bakteriella och svampapplikationer samt branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla komponenter i systemet tillsammans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Innehåll och lagring Satsen innehåller reagenser tillräckliga för 55 sekvenseringsreaktioner:
• D2 Forward Sequencing Mix
• D2 Omvänd sekvenseringsblandning
Förvaras vid -15 C °till -25 °C
Detektionsmetod Kapillärelektrofores
Formatera Sats
Provtyp PCR-produkter
För användning med (utrustning) 310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3100-Avant Genetisk analysator, 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA-analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 9800 Fast Thermal Cycler
För användning med (applikation) Sekvensering
Bibliotek Svampbibliotek (> 1100 arter), anpassningsbar
Produktlinje MicroSEQ
Produkttyp Sekvenseringssats
Kvantitet 1 Kit
Programvara MicroSEQ™ Programvara för ID-analys
Frakt skick Torr is
Mål D2-regionen av rRNA-genen
Målorganismklass Svampar
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
Arbetsflödessteg Cykelsekvensering
Mostrar más Mostrar menos
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.