Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ Full gen 16S rDNA PCR Kit
Produktkod. 30000668 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
30000668 1 Kit
1 options
Produktkod. 30000668 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4349155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12390.00 SEK
    11480.00 SEK / Paket med 1
    Save 910.00 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MicroSEQ Full Gene 16S rDNA PCR Kit är PCR-komponenten i MicroSEQ 16S rDNA Full Gene Identification Kit, som tillhandahåller en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta bakterier.
MicroSEQ™ Full Gene 16S rDNA PCR Kit är PCR-komponenten i MicroSEQ™ 16S rDNA Full Gene Identification Kit, som erbjuder en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta bakterier. Använd PCR-kitet för att amplifiera bakteriens 16S rRNA-gen, för efterföljande sekvensering med Full MicroSEQ™ Gene 16S rDNA Sequencing Kit. Detta PCR-kit inkluderar varken protokoll eller Quick Reference Card.
  • Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat inom 24 timmar.
  • Mätning oberoende av tillväxtkrav gör det möjligt att identifiera bakterier med objektiva kriterier.
  • Universella domännivå-primers eliminerar förhandsoptimering.
  • MicroSEQ™ ID Analysprogramvara säkerställer korrekt artidentifiering.
  • Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka i validerade bibliotek som innehåller de organismer som oftast förekommer.
  • Kräver minimal träning – liknande arbetsflöde som D2 LSU-svampkitet MicroSEQ™ och MicroSeq 500 16S rDNA-kitet.
Systemet MicroSEQ™ ID : En komplett, integrerad lösning
Genom att effektivisera varje steg i mikrobiell identifiering Applied Biosystems™ MicroSEQ™ kombinerar System fördelarna med MicroSEQ™ ID mjukvara med enkla PrepMan Ultra-provförberedelsereagenser och protokoll, MicroSEQ™ bakteriella och svampapplikationer samt branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla komponenter i systemet tillsammans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring •2X PCR Master Mix (tillräckligt för 20 amplifieringar), 3 rör
• Positiv kontroll DNA, 1 rör
• Negativ kontroll DNA (vatten), 1 rör
• Protokoll och snabbreferensguide Förvara efter
första användningen vid 2 °C till 8 °C i ett PCR-renrum.
Detektionsmetod Primer-probe
GC-rik PCR-prestanda Låg
Teknik SBT (Sequence-Based Typing)
För användning med (utrustning) GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler
Bibliotek Anpassningsbart, bakteriebibliotek (> 2000 arter)
Produktlinje MicroSEQ
Produkttyp Full gen 16S rDNA PCR Kit
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Torr is
Programvara MicroSEQ™ Programvara för ID-analys
Mål 16S rRNA (full gen)
Målorganismklass Bakterier
För användning med (applikation) Standard PCR
Provtyp DNA (genomiskt)