Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ Full gen 16S rDNA-sekvenseringssats
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De MicroSEQ™ Full gen 16S rDNA Sequencing Kit är sekvenseringskomponenten i MicroSEQ™ 16S rDNA Full Gene Identification System, som tillhandahåller en lättanvänd DNA-sekvensbaserad metod för att identifiera de flesta bakterier. Använd detta kit för att sekvensera PCR-produkter som har genererats med hjälp av MicroSEQ™ Full gen 16S rDNA PCR Kit. De två kiten tillsammans möjliggör snabb och bekväm amplifiering och sekvensering av bakterien 16S rRNA-genen. Detta kit innehåller ett protokoll och ett snabbreferenskort. Sekvenseringssatsen innehåller inget protokoll eller ett snabbreferenskort.
- Sekvensbaserad mätning säkerställer att du får reproducerbara resultat på under 24 timmar.
- Tillväxtbehovsoberoende mätning gör att du kan identifiera bakterier med objektiva kriterier.
- Universella primers på domännivå eliminerar optimering i förväg.
- MicroSEQ™ ID Analysis Software säkerställer exakt artidentifiering.
- Anpassningsbara bibliotek ger dig flexibiliteten att skapa nya bibliotek och söka efter validerade bibliotek som innehåller de organismer som du oftast stöter på.
- Kräver minimal träning - liknande arbetsflöde som MicroSEQ™ D2 LSU svamp kit och MicroSeq™ 500 16S rDNA-kit.
De MicroSEQ™ ID-system: En komplett, integrerad lösning
Effektivisering av varje steg i mikrobiell identifiering, Applied Biosystems™ MicroSEQ™ System kombinerar fördelarna med MicroSEQ ID Software med enkel PrepMan Ultraprovberedningsreagenser och protokoll, MicroSEQ™ applikationssatser för bakterier och svamp, och branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla komponenter i systemet tillsammans.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tre rör vardera av framåt- och omvänd sekvenseringsmix. Tillräckligt med reagens tillförs för att utföra 15 framåtriktade och 15 omvända sekvenseringsreaktioner av 16s rRNA-genen. Förvara vid -15 °C till -25 °C. |
| Detektionsmetod | Kapillärelektrofores |
| Formatera | Sats |
| Provtyp | PCR-produkter |
| För användning med (utrustning) | 310 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer, 3100-Avant Genetisk analysator, 3130xl genetisk analysator, 3730xl DNA-analysator, GeneAmp 9700, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Bibliotek | Anpassningsbart, bakteriebibliotek (> 2000 arter) |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttyp | Sekvenseringssats |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Visa mer |