Läs mer
MicroSEQ™ E. coli O157:H7 Detektionskit
Produktkod. 12143911
Change view
Kvantitet:
96 Testmatcher
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12143911 96 Testmatcher Varje
1 options
Produktkod. 12143911 Leverantör Thermo Scientific Oxoid Leverantörsnummer 4427409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9975.00 SEK
    5244.00 SEK / Paket med 1
    Save 4731.00 SEK
    47% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad AOAC
Innehåll och lagring Detta kit innehåller testpärlor i 12 8-rörsremsor (förvaras vid 2 till 8 °C i mörker), 12 MicroAmp™ optiska 8-kapslsremsor och ett rör med patogendetektionsnegativ kontroll (förvaras vid 2 till 8 °C i mörker).
Det finns tillräckligt med reagenser för att utföra 96 tester.
Detekterbara analyter E. coli
Detektionsmetod Primer-probe-detektion
Formatera Sats
Provtyp Vilken typ av prov, mat eller vatten som helst
Typ qPCR-detektionskit
Hot Start Inbyggd varmstart
Passiv referensfärg ROX (Förblandat)
PCR-metod qPCR
Polymeras AmpliTaq™ Snabbt DNA-polymeras
Primer Probe-kompatibilitet TaqMan™
Produktlinje MicroSEQ
Kvantitet 96 Testmatcher
Art Människa
Stam eller genotyp E. coli O157:H7
Målorganismklass E. coli
Testtid Snabb
Validerad ansökan PCR i realtid