Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID 16S rDNA 500 tilläggsbibliotek, v2019
Produktkod. 18793624
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
18793624 Varje
1 options
Produktkod. 18793624 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A47133
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Supplemental Library v2019 är ett fristående bibliotek som utökar storleken på MicroSEQ ID:t 16S rDNA 500 Library v2019 för att stärka identifieringsprocessen vid användning av MicroSEQ ID Microbial Identification Software.
The MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Supplemental Library v2019 is a stand-alone library that extends the size of the MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library v2019 to strengthen the identification process when using MicroSEQ ID Microbial Identification Software. The Supplemental library contains 7,138 16s rDNA public sequences of type and non-type strains of bacterial species that underwent the same rigorous validation process as the sequences in the MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library v2019. The Supplemental Library is used when the MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library v2019 results in a percent match lower than the species ID acceptance criteria.
Key features include:
  • In-silico validated library with over 7,000 type and non-type strains quality-checked for sequence, taxonomy, nomenclature, and phylogeny
  • Reliable entries sourced from public resources converted into a simple format for routine validation of unique environmental isolates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet Varje
Produktlinje MicroSEQ
För användning med (utrustning) MicroSEQ™ ID 16S rDNA 500 bibliotek v2019
Produkttyp Kompletterande bibliotek