Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit används för rensning efter sekvensering i MicroSEQ™ ID arbetsflöde. Gelfiltreringsmatrisen som används i remsformatet ger ett bekvämt och enkelt sätt att ta bort färgämnesterminatorer, dNTP, salter och kvarvarande primers från cykelsekvenseringsreaktioner.
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit kan användas nedströms följande sekvenseringssatser:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ™ Full gen 16S rDNA-sekvenseringssats
- MicroSEQ™ D2 rDNA svampsekvenseringssats
Satsen består av tolv 8-brunnars remsor och en 96-brunnars mottagarplatta för att rymma 96 sekvenseringsprover. Den är idealisk för arbetsflöden för mikrobiell identifiering med låg till medelhög genomströmning. Slutprodukterna kan användas direkt för sekvensering på valfri Applied Biosystems™ genetiska analysatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •12 x 8-stavs rengöringsrör • 2 x 96-brunnars avfallsplatta • 2 x 96-brunnars mottagarplatta • 1 x 8-stavs balanseringslist |
| Formatera | Remsa |
| Provtyp | Sekvenseringsprodukter |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| Antal prover | 96 prover |
| Produktlinje | MicroSEQ™ ID |
| Kvantitet | 96 prover |
| Mål | Fluorescerande färgborttagning |