Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit används för eftersekvenseringsrengöring i arbetsflödet MicroSEQ™ ID. Det inkluderar 8-brunnsremsorna som ingår i MicroSEQ™ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Kit (Cat. Nr. A33246) men inkluderar inte 96-brunnsmottagarplattan. Gelfiltreringsmatrisen som används i remspatronerna ger ett smidigt och enkelt sätt att ta bort färgterminatorer, dNTP:er, salter och resttändhattar från cykelsekvenseringsreaktioner.
MicroSEQ ID Ultra Sequencing Clean-up 8-Strips Refill Kit kan användas nedströms efter följande sekvenseringskit:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekvenseringskit
- MicroSEQ™ Fullständig gen-rDNA-sekvenseringssats 16S
- MicroSEQ™ D2 rDNA svampsekvenseringskit
Kitet består av tolv 8-brunnsremsor lämpliga för 96 sekvenseringsprover. Det är idealiskt för mikrobiella identifieringsarbetsflöden med låg till medelhög genomströmning. Slutprodukterna kan användas direkt för sekvensering på alla Applied Biosystems™ genetiska analysatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Provtyp | Sekvenseringsprodukter |
| Formatera | Remsor |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för 96 sekvenseringsprover 12 x 8-rems rengöringsrör |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Multiplex |
| Produktlinje | MicroSEQ™ ID |
| Reningsmål | Fluorescerande färgborttagning |
| Kvantitet | 96 prover |