Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software v3.1.3, med All Software Libraries Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MicroSEQ ID Microbial Identification Software v3.1.3 gör det enkelt att identifiera och klassificera oidentifierade bakteriella eller svampsekvenser genom att jämföra dem med ett validerat mikrobiellt bibliotek.
Detta paket inkluderar programvarumedie USB - och licensregistreringskodkit, samt dessa bakteriella och svampsekvensbibliotek:
- MSID 16S 500 Mikrobiellt bibliotek v2019
- MSID Svampbibliotek v2018
- MSID v2.0 Fullständig genbibliotek
- MSID Supplemental Library v2019
Funktioner i MicroSEQ ID Microbial Identification Software och tillhörande sekvensbibliotek inkluderar:
- Automatiskt identifiera okända prover mot ett validerat mikrobiellt bibliotek med över 3000 mikrobiella sekvenser
- Kör plåtarna direkt på Applied Biosystems 3500-seriens genetiska analysatorer
- Utrustad med säkerhets-, revisions- och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt. 11-efterlevnad
- Kvalificerings- och valideringsstöd tillgängligt
Identifiera mikrober med säkerhet
ID-sekvensbiblioteken MicroSEQ består av bakteriebibliotek med 500 bp 16S rDNA-sekvenser och cirka 9300 validerade poster, inklusive omfattande täckning av gramnegativa icke-jäsningsämnen, Bacillus, Coryneformer, Mycobacteria och Staphylococcus, samt ett svampbibliotek med mer än 1300 poster. För att säkerställa korrekt identifiering av arten i dina sekvenser validerar vi noggrant alla biblioteksposter. Och till skillnad från andra allmänt tillgängliga databaser MicroSEQ innehåller biblioteken endast korrekt identifierade organismer och kvalitetskontrollerade sekvenser härledda från typstammar i ledande kultursamlingar. Biblioteken stöder också sekvenspolymorfismer och inkluderar bakteriella kategori A-biohotagenter.
Identifiera automatiskt okända exemplar
Att granska varje prov i en projektfil för att göra ett manuellt identifieringsanrop kan vara tidskrävande och tidskrävande. Funktionen Auto-ID i MicroSEQ ID-programvaran använder en uppsättning redigerbara parametrar för att automatiskt identifiera okända prover. Resultattabellen visas i rapporten, och ett redigerbart kommentarfält tillåter ytterligare information eller manuella identifieringar att matas in i samma tabell.
Kör skyltar på 3500/3500xL-instrument direkt via ID-programvaran MicroSEQ
Applied Biosystems Användare av 3500-seriens genetiska analysator kan nu köra plattor på dessa instrument direkt via MicroSEQ ID-programvarans v3.1.3-användargränssnitt, utan att behöva Auto-analysis Manager. En enda mjukvaruguide gör det möjligt att ställa in projekt, prover och plåtar; justera plattlayouten via dra och släpp; starta och övervaka körningen; och granska resultaten.
Systemet MicroSEQ : en komplett, integrerad lösning
Genom att effektivisera varje steg i mikrobiell identifiering MicroSEQ kombinerar systemet fördelarna med MicroSEQ ID-programvara med lättanvända PrepMan Ultra-provförberedelsereagenser och protokoll, MicroSEQ bakterie- och svampapplikationskit samt branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla systemkomponenter tillsammans. ID-mjukvaran MicroSEQ inkluderar också säkerhets-, revisions- och elektroniska signaturfunktioner som möjliggör smidig integration i ditt arbetsflöde.
Kvalificerings- och valideringsstöd
För att säkerställa sömlös integration i ditt laboratorium, från installation till rutinmässig drift, erbjuder vi omfattande installations- och driftkvalificering (IQ/OQ) samt valideringsstöd.
Specifikationer
Specifikationer
| Programvarutyp | Kapillärelektroforessystemprogramvara |
| Utgångsmaterial | DNA |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Produktlinje | MicroSEQ™ ID |
| För användning med (utrustning) | 3500-serien genetiska analysatorer |
| Produkttyp | MicroSEQ ID Microbial Identification Software v3.1.3 |