Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software v4.0, med alla bibliotek
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
MicroSEQ ID Microbial Identification Software, version 4.0, låter dig enkelt identifiera och klassificera bakterie- eller svampsekvenser genom att jämföra dem med ett validerat mikrobiellt bibliotek.
Detta paket innehåller programvaran i digitalt format och licensregistreringskodkit, såväl som dessa bakterie- och svampsekvensbibliotek:
•MicroSEQ ID 16S rDNA 500 bibliotek v2022
• MicroSEQ ID 16S Fullständigt rDNA-genbibliotek v2.1
• MicroSEQ ID 16s rDNA 500 tilläggsbibliotek v2022
• MicroSEQ ID svampgenbibliotek v2022
Funktioner i MicroSEQ ID Microbial Identification Software inkluderar:
•Identifiera automatiskt okända prover mot ett validerat mikrobiellt bibliotek med över 3000 mikrobiella sekvenser
• Kör plåtar direkt på SeqStudio och SeqStudio Flex genetiska analysatorer
• Utrustad med funktioner för säkerhet, revision och e-signatur för att möjliggöra 21 CFR Pt. 11 efterlevnad
Identifiera okända exemplar automatiskt
Att granska varje exemplar i en projektfil för att göra ett manuellt identifieringssamtal kan vara tråkigt och tidskrävande. De Auto-ID funktionen i programvaran MicroSEQ ID använder en uppsättning redigerbara parametrar för att automatiskt identifiera okända prover. Resultattabellen visas i rapporten med ett redigerbart kommentarfält för ytterligare information eller manuella identifieringsposter.
Kör plåtar direkt
SeqStudio och SeqStudio Flex-användare av genetisk analysator kan köra plattor direkt via MicroSEQ ID-programvarans användargränssnitt. En enda mjukvaruguide gör att du kan ställa in projekt, prover och plattor; justera plattlayouten genom att dra och släppa; starta och övervaka körningen; och granska resultaten.
MicroSEQ-systemet: en komplett, integrerad lösning
MicroSEQ-systemet effektiviserar varje steg för mikrobiell identifiering och kombinerar fördelarna med MicroSEQ ID-programvara med lättanvänd PrepMan Ultraprovberedningsreagenser och -protokoll, MicroSEQ-applikationssatser för bakterier och svampar och branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla komponenter i systemet tillsammans. MicroSEQ ID-programvaran inkluderar även funktioner för säkerhet, revision och elektroniska signaturer, vilket gör att programvaran smidigt kan integreras i ditt arbetsflöde.
Kvalificerings- och valideringsstöd
För att säkerställa sömlös integrering i ditt laboratorium, från installation till rutindrift, erbjuder vi omfattande installations- och driftkvalifikationer (IQ/OQ) och valideringssupporttjänster.
MicroSEQ ID-sekvensbibliotek
MicroSEQ ID-sekvensbibliotek består av rigoröst validerade bakterie- och svampbibliotek för att säkerställa korrekt identifiering. Biblioteken innehåller information om korrekt identifierade organismer och kvalitetskontrollerade sekvenser som härrör från typstammar av kurerade kultursamlingar. Biblioteken stöder också sekvenspolymorfismer och inkluderar bakteriella kategori A biohotmedel.
MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Microbial Library består av över 2300 500-bp 16S rDNA-sekvenser, inklusive omfattande täckning av gramnegativa icke-fermentorer, Bacillus, Coryneforms, Mycobacteria och Staphylococcus. Posterna innehåller de första 500 baserna av 16S rRNA-gen, tillräcklig för att identifiera okända bakterier.
MicroSEQ ID 16S rDNA Full Gene Library består av över 2300 kompletta 16S sekvenser från bakteriella organismer som kan jämföras med en okänd bakteriesekvens.
MicroSEQ ID svampgenbiblioteket innehåller 1300 referenssekvenser från D2-regionen av den stora underenheten (rDNA) av jäst- och mögelarter mot vilka en okänd jäst- eller mögelsekvens kan jämföras för att identifiera organismen.
MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Supplemental Library är ett fristående bibliotek som innehåller 7 138 16S rDNA offentliga bakteriesekvenser och utökar storleken på MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Library för att stärka identifieringsprocessen vid användning av MicroSEQ ID Microbial Identification Software.
Specifikationer
Specifikationer
| Sekvenseringstyp | Genom- och DNA-sekvensering |
| För användning med (utrustning) | SeqStudio Genetiska analysatorer, SeqStudio Flex genetiska analysatorer |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Licens | Statisk |
| Operativsystem | Microsoft Windows 10 |
| Produktlinje | MicroSeq™ ID |
| Produkttyp | Programvara för mikrobiell identifiering |
| Kvantitet | 1 st |
| Programvara | Programvara för datainsamling och analys |