Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3
Beskrivning
MicroSEQ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3, allows you to easily identify and classify bacterial or fungal sequences by comparing them to a validated microbial library (available separately).
MicroSEQ ID Microbial Identification Software, version 3.1.3, låter dig enkelt identifiera och klassificera bakterie- eller svampsekvenser genom att jämföra dem med ett validerat mikrobiellt bibliotek (tillgängligt separat).
Funktioner i MicroSEQ ID Microbial Identification Software inkluderar:
- Identifiera automatiskt okända prover mot ett validerat mikrobiellt bibliotek med över 3000 mikrobiella sekvenser
- Kör plåtar direkt på Applied Biosystems 3500-serien genetiska analysatorer
- Utrustad med funktioner för säkerhet, revision och e-signatur för att möjliggöra 21 CFR Pt. 11 efterlevnad
Identifiera mikrober säkert
MicroSEQ ID-sekvensbiblioteken (tillgängliga separat) består av noggrant validerade bakterie- och svampbibliotek för att säkerställa korrekt identifiering. MicroSEQ ID 16S rDNA 500 Microbial Library består av över 2300 500-bp 16S rDNA-sekvenser, inklusive omfattande täckning av gramnegativa icke-fermentorer, Bacillus, Coryneforms, Mycobacteria och Staphylococcus. Posterna innehåller de första 500 baserna av 16S rRNA-gen, tillräcklig för att identifiera okända bakterier.
MicroSEQ ID svampgenbiblioteket innehåller 1300 referenssekvenser från D2-regionen av den stora underenheten (rDNA) av jäst- och mögelarter mot vilka en okänd jäst- eller mögelsekvens kan jämföras för att identifiera organismen. MicroSEQ-biblioteken innehåller information om korrekt identifierade organismer och kvalitetskontrollerade sekvenser som härrör från typstammar av kurerade kultursamlingar. Biblioteken stöder också sekvenspolymorfismer och inkluderar bakteriella kategori A biohotmedel.
Identifiera okända exemplar automatiskt
Att granska varje exemplar i en projektfil för att göra ett manuellt identifieringssamtal kan vara tråkigt och tidskrävande. De Auto-ID funktionen i programvaran MicroSEQ ID använder en uppsättning redigerbara parametrar för att automatiskt identifiera okända prover. Resultattabellen visas i rapporten med ett redigerbart kommentarfält för ytterligare information eller manuella identifieringsposter.
Kör plåtar direkt
Applied Biosystems Användare av 3500-serien av genetisk analysator kan köra plattor direkt via användargränssnittet för MicroSEQ ID-programvaran. En enda mjukvaruguide gör att du kan ställa in projekt, prover och plattor; justera plattlayouten genom att dra och släppa; starta och övervaka körningen; och granska resultaten.
MicroSEQ-systemet: en komplett, integrerad lösning
MicroSEQ-systemet effektiviserar varje steg för mikrobiell identifiering och kombinerar fördelarna med MicroSEQ ID-programvara med lättanvänd PrepMan Ultraprovberedningsreagenser och -protokoll, MicroSEQ-applikationssatser för bakterier och svampar och branschledande termiska cykler och sekvenseringssystem. För att säkerställa optimal prestanda och systemomfattande integration utvecklar och testar vi alla komponenter i systemet tillsammans. MicroSEQ ID-programvaran inkluderar även funktioner för säkerhet, revision och elektroniska signaturer, vilket gör att programvaran smidigt kan integreras i ditt arbetsflöde.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 vardera |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| För användning med (utrustning) | 3500-serien genetiska analysatorer |
| Produkttyp | Programvara för mikrobiell identifiering |
| Frakt skick | Rumstemperatur |