Läs mer
Applied Biosystems™ MicroSEQ™ ID Purification Combo Kit, med rengöringsplattor
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Detta MicroSEQ™ ID reningskombokit innehåller reagenser för post-PCR och eftersekvenseringssteg i arbetsflödet MicroSEQ™ ID för mikrobiell identifiering. Det innehåller 3 tuber reagens ExoSAP-IT™ för PCR-sanering och två 96-brunns MicroSEQ™ ID sekvenseringsstädplattor.
ExoSAP-IT™ Reagens: detta reagens används för snabb post-PCR sanering för efterföljande tillämpningar såsom sekvensering. Det möjliggör borttagning av oanvända dNTP:er och primers som finns kvar i PCR-blandningen efter förstärkning.
ExoSAP-IT™ Reagens kan användas nedströms från följande PCR-förstärkningskit:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA PCR-kit
- MicroSEQ™ Full Gene 16S rDNA PCR-kit
- MicroSEQ™ D2 rDNA svamp-PCR-kit
MicroSEQ™ ID Sekvensering av rengöringsplattor: dessa plattor används för eftersekvenseringsrengöring i arbetsflödet MicroSEQ™ ID. Gelfiltreringsmatrisen som används i mikroplattpatronerna ger ett smidigt och enkelt sätt att ta bort färgterminatorer, dNTP:er och salter, samt restprimers från cykelsekvenseringsreaktioner. Slutprodukterna kan användas direkt för sekvensering på alla Applied Biosystems™ genetiska analysatorer.
MicroSEQ™ ID Sequencing Cleanup Plates kan användas nedströms från följande sekvenseringskit:
- MicroSEQ™ 500 16S rDNA-sekvenseringskit
- MicroSEQ™ Fullständig gen-rDNA-sekvenseringssats 16S
- MicroSEQ™ D2 rDNA svampsekvenseringskit
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • ExoSAP-IT™ Reagens för PCR-sanering, 3 rör • MicroSEQ™ ID Sequencing Cleanup Plates, 2 x 96-brunnar |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Provtyp | dsDNA |
| Slutlig produkttyp | DNA |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Antal reaktioner | 100 förberedelser |
| Produktlinje | MicroSEQ |
| Produkttyp | Kombinationssats för ID-rening |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Mål | Sekvensering av reaktioner |
| Visa mer |